Merck
374156
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropyltriethoxysilane
98%
Synonim(y):
4-(Triethoxysilyl)butyronitrile
Wybierz wielkość
25 G
384,00 zł
100 G
1330,00 zł
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
384,00 zł
100 G
1330,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)3Si(CH2)3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.36
Beilstein:
1942237
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
100-101 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H21NO3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)10-8-7-9-11/h4-8,10H2,1-3H3
Klucz InChI
VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-cyanopropyltriethoxysilane (CPTS) is a trialkoxysilane with a reactive cyanoalkyl group attached to the silicon atom.[1]
Zastosowanie
CPTS is used in the synthesis of titanium based sorbent for solid phase extraction(SPE) of aromatic amines from river water.[2] It finds its application in the development of organically modified silicate films coated on gold electrodes for the detection of ametryn.[3] It may also be used to modify the surface characteristics of biopolymers by using polar functionalities for the analysis of non-steroidal anti-inflammatory drugs(NSAIDs) in river water.[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Exploring electrochemical reactivity toward ametryn of hybrid silicate films with phosphomolybdic acid.
Olivio PH, et al.
Materials Science and Engineering, B, 229, 13-19 (2018)
Avinash P Ingle et al.
IET nanobiotechnology, 14(1), 40-46 (2020-01-15)
The present study demonstrated the preparation of three different acid-functionalised magnetic nanoparticles (MNPs) and evaluation for their catalytic efficacy in hydrolysis of cellobiose. Initially, iron oxide (Fe3O4)MNPs were synthesised, which further modified by applying silica coating (Fe3O4-MNPs@Si) and functionalised with
Surface modification of polyimide film surface by silane coupling reactions for copper metallization.
Inagaki N, et al.
Journal of Adhesion Science and Technology, 15(7), 749-762 (2001)
Synthesis of functionalized silica nanostructure: Unexpected conversion of cyanopropyl group in chloropropyl one during HCl-catalysed hydrolysis of the corresponding triethoxysilane.
Balan M, et al.
Journal of Molecular Structure, 1110, 150-155 (2016)
Luis F C Miranda et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(9) (2019-05-01)
This work describes the direct coupling of the in-tube solid-phase microextraction (in-tube SPME) technique to a tandem mass spectrometry system (MS/MS) to determine amino acids (AA) and neurotransmitters (NT) (alanine, serine, isoleucine, leucine, aspartic acid, glutamic acid, lysine, methionine, tyrosine