Merck
446203
Sigma-Aldrich
Dimethoxymethylvinylsilane
97%
Synonim(y):
Dimethoxymethylvinylsilane, Methyldimethoxyvinylsilane, Vinyldimethoxymethylsilane
Wybierz wielkość
25 ML
525,00 zł
100 ML
1690,00 zł
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
525,00 zł
100 ML
1690,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3Si(OCH3)2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
gęstość
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](C)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h5H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
ZLNAFSPCNATQPQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dimethoxymethylvinylsilane may be used in the synthesis of polymethylvinylborosiloxanes (PMVBs) by direct polycondensation.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
37.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alexander N Bugrov et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 33(5), 837-849 (2018-04-24)
Spherical nanoparticles of ZrO2 with 2 and 10 mol% EuO1.5 up to 20 nm size were prepared by the method of hydrothermal synthesis for luminescent functionalization of the polymer-inorganic nanocomposites based on poly(methyl methacrylate). Surface modification of oxide nanoparticles was carried out
Synthesis of hyperbranched polymethylvinylborosiloxanes and modification of addition-curable silicone with improved thermal stability.
Li L, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 27(12), 723-728 (2013)