Merck
482307
Sigma-Aldrich
Silver trifluoroacetate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Trifluoroacetic acid silver salt
Wybierz wielkość
1 G
307,00 zł
2.5 G
488,60 zł
10 G
2000,00 zł
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
307,00 zł
2.5 G
488,60 zł
10 G
2000,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3COOAg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.88
Beilstein:
3634022
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
crystalline powder
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
core: silver
mp
257-260 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C2HF3O2.Ag/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Silver trifluoroacetate is a versatile reagent used in organic synthetic reactions, including acylation, alkylation, and cyclization reactions. It is also used to fabricate silver nanomaterials.[1]
Zastosowanie
Silver trifluoroacetate can be used:
  • As a precursor to synthesize silver nanoparticles.[1]
  • As a starting material to fabricate conducting silver networks with high transmittance and low resistance via a polymer-assisted electrospinning technique.[2]
  • As a reagent to prepare polynuclear luminescent complexes.[3]
  • As a bifunctional reagent for oxidative carbonylative [4 + 1] annulation of aromatic acid.[4]
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct Synthesis of Narrowly Dispersed Silver Nanoparticles Using a Single-Source Precursor
Xue Zhang Lin, et al.
Langmuir, 19, 10081-10085 (2003)
Silver trifluoroacetate as a bifunctional reagent for palladium-catalyzed oxidative carbonylative [4+ 1] annulation of aromatic acids
Zhuang-Zhuang Li, et al
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 10, 2243-2250 (2023)
Perhalophenyl(tetrahydrothiophene)gold(I) Complexes as Lewis Bases in Acid?Base Reactions with Silver Trifluoroacetate
Eduardo J. Fernandez, et al.},
Organometallics, 26, 5931-5939 (2007)
Conducting Silver Networks Based on Electrospun Poly(Methyl Methacrylate) and Silver Trifluoroacetate
Hung-Tao Chen, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 7, 9479-9485 (2015)
Produkty
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf