Przejdź do
550256
Silver methanesulfonate
solid
Synonim(y):
Silver methylsulfonate, Methanesulfonic acid silver salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
802,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AgSO3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
219-199-2
MDL number:
361,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Silver methanesulfonate,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
mp
252-256 °C (lit.)
SMILES string
[Ag+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Ag/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
MLKQJVFHEUORBO-UHFFFAOYSA-M
Application
Catalyst for:
  • Heterocyclization reactions
  • CO2-mediated rearrangement of propargyl alcohols for the synthesis of a,β-unsaturated ketones and esters
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
483346227722D93503
description
-
description
≥99.95% trace metals basis
description
98%
description
ACS reagent, 99%
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: silver
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: silver
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: silver
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
252-256 °C (lit.)
mp
286 °C (lit.)
mp
102 °C (dec.) (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)