Kluczowe dokumenty
502790
Frits for Precolumn MicroFilter
PEEK, pore size 0.5 μm
Wybierz wielkość
10 EA
542,00 zł
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
542,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PEEK
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Upchurch Scientific, Inc A-735X
fryta szer. × śr. × wys.
0.045 in. × 0.031 in. × 0.192 in.
wielkość porów
0.5 μm
kompatybilność
for use with Precolumn Microfilters Assembly
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hola, necesito comprar un PEEK inline filter para un sistema AKTA, pero dudo de si este producto se corresponde con el que necesito. Se trata del disco que va dentro del filtro (cilindro color crudo) o la pieza cilíndrica en sí misma? Muchas gracias!
    1 answer
    1. This is a filter that mounts in a filter assembly. This product is not compatible with AKTA systems. Please contact your regional Technical Service group for a filter recommendation for the specific application.