Przejdź do
281883
Potassium trifluoroacetate
98%
Synonim(y):
Trifluoroacetic acid potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
699,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.11
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-877-5
Beilstein/REAXYS Number:
3717603
MDL number:
Assay:
98%
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
140-142 °C (lit.)
density
1.49 g/mL (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.K/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
CUNPJFGIODEJLQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium trifluoroacetate is used as a versatile chemical reagent in various organic reactions. It can be employed as a source of trifluoroacetyl anion (CF3CO2-) in reactions involving nucleophilic substitution and acylation reactions.
Application
Potassium trifluoroacetate can be used as a reagent in trifluoromethylation reactions. It is used to synthesize trifluoromethyl thioethers via iron(II) chloride-catalyzed decarboxylation as well as a subsequent trifluoromethylation of organothiocyanates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
422843210056328650
description
98%
description
98%
description
99.8%, ACS reagent
description
1.0 M in THF
assay
98%
assay
98%
assay
99.8%, 99.8-100.3% (ACS specification)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
140-142 °C (lit.)
mp
-
mp
582 °C (lit.)
mp
-
density
1.49 g/mL (lit.)
density
-
density
-
density
0.902 g/mL at 25 °C
functional group
fluoro
functional group
fluoro, triflate
functional group
-
functional group
-
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)