Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2AgF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.88
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
221-004-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
3090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
257-260 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ag]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Ag/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (from Ag): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for synthesis | description for synthesis | description for synthesis |
| form powder | form powder | form crystals | form crystals |
| mp 257-260 °C | mp 356 °C | mp 70-73 °C | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluorooctan srebra
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?