Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 391,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 741,00 zł |
Informacje o tej pozycji
391,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: silver
mp
120-122 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES string
[H]C(C)(O)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3H6O3.Ag/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description 45-55 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC) | description ReagentPlus®, ≥99.0% (NT) |
| form solid | form crystalline | form - | form powder |
| assay 97% | assay - | assay ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC) | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 120-122 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 163-165 °C (lit.) | mp - |
| reaction suitability core: silver | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| application(s) PEM fuel cells | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?