Merck
260649
Sigma-Aldrich
Isoamyl ether
99%
Synonim(y):
Isopentyl ether
Wybierz wielkość
100 ML
163,80 zł
500 ML
573,00 zł
163,80 zł
Cena katalogowa234,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
163,80 zł
500 ML
573,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C5H11)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
163,80 zł
Cena katalogowa234,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CC(C)CCOCCC(C)C
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Klucz InChI
AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Isoamyl ether has been used in the synthesis of:
  • silver nanoparticles in a continuous flow tubular microreactor[1]
  • single-crystal Ag nanocubes (with slight truncation) of around 13.5nm in edge length[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of silver nanoparticles in a continuous flow tubular microreactor.
Lin XZ, et al.
Nano Letters, 4(11), 2227-2232 (2004)
Synthesis of small silver nanocubes in a hydrophobic solvent by introducing oxidative etching with Fe (III) species.
Ma Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(18), 3586-3589 (2010)
Martín E Villanueva et al.
Journal of colloid and interface science, 543, 247-255 (2019-03-02)
The interaction of hydrophobic silver nanoparticles with different phospholipids and stratum corneum mimic (SCM) membranes is studied in Langmuir monolayers. Thus, silver nanoparticles coated with oleic acid (AgNP-OA) were synthesized, characterized and incorporated in Langmuir monolayers of single phospholipids -having
Fuyao Liu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(30), 3676-3685 (2015-04-29)
Hydrophobic ultrasmall nanoparticles synthesized in nonpolar solvents exhibit great potential in biomedical applications. However, a major challenge when applying these nanomaterials in biomedical research is the lack of a versatile strategy to render them water dispersible while preserving the hydrodynamic
Thiloka C Ariyasena et al.
Journal of chromatography. A, 1361, 240-254 (2014-08-30)
Retention factors on several columns and at various temperatures using gas chromatography and from reversed-phase liquid chromatography on a SunFire C18 column with various mobile phase compositions containing acetonitrile, methanol and tetrahydrofuran as strength adjusting solvents are combined with liquid-liquid
Produkty
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.