Kluczowe dokumenty
227277
Silver benzoate
99%
Synonim(y):
Silver benzoate (AgOBz), Silver(1+) benzoate, Silver(I) benzoate
Wybierz wielkość
399,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
399,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder or crystals
rozpuszczalność
cold water: 385 part(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
hot water: soluble (more soluble)(lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
[Ag]OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Ag/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Klucz InChI
CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.