Merck
208361
Sigma-Aldrich
Silver tetrafluoroborate
98%
Synonim(y):
Silver borofluoride
Wybierz wielkość
1 G
240,00 zł
10 G
999,00 zł
50 G
2520,00 zł
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
240,00 zł
10 G
999,00 zł
50 G
2520,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
AgBF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
core: silver
reagent type: catalyst
mp
70-73 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ag+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
Klucz InChI
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silver tetrafluoroborate (AgBF4) is used as a Lewis acid in organic synthesis. It is known to have a high affinity towards organic halides. It is employed in organic reactions like activation of acyl chlorides, nucleophilic substitution, rearrangement, cycloaddition, cyclization, ring expansion and oxidation.[1]
Zastosowanie
Displaces chloride from precious metal complexes used in the oxidation of alcohols by persulfate.[2]
Provides a silver-ion template for improved macrolatamization of a linear dipeptide.[3]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kende, A. S.; Huang, H.
Tetrahedron Letters, 38, 3353-3353 (1997)
J. Mol. Catal., 79, 85-85 (1993)
Youhong Hu et al.
The Journal of organic chemistry, 67(7), 2365-2368 (2002-04-02)
We report here a general synthetic methodology for palladium-catalyzed carbonylative annulation of o-alkynylphenol to construct 2-substituted-3-aroyl-benzo[b]furan. On the basis of the results, this methodology could be applied to a wider selection of iodide substrates to generate desired products. In accordance
Silver tetrafluoroborate
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2005)
Silver tetrafluoroborate
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2005)
Produkty
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.
Uzyskaj dostęp do prekatalizatorów złota, soli srebra i nienasyconych bloków budulcowych, aby przyspieszyć sukces badań w zastosowaniach katalitycznych.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?