Merck
481548
Sigma-Aldrich
Lithium trifluoromethanesulfonate
greener alternative
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
LiTf, Lithium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid lithium salt
Wybierz wielkość
5 G
399,00 zł
25 G
1180,00 zł
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
399,00 zł
25 G
1180,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO3Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.01
Beilstein:
4301818
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤60 ppm Trace Metal Analysis
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Li/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Lithium trifluoromethanesulfonate is a class of electrolytic materials that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.[1][2][3][4]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
LiOTf can be used for a variety of applications such as:
  • a polymeric layer for light-emitting electrochemical cells[5]
  • an electrolyte for lithium-ion batteries[6]
  • a recyclable catalyst for acetylation of alcohols and diacetylation of aldehydes[7]
  • a separator for supercapacitors[8]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An improved high-performance lithium-air battery
Jung H, et al.
Nature Chemistry, 4(7), 579-579 (2012)
Polymer light-emitting electrochemical cells: Doping, luminescence, and mobility
Edman L, et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 70(11), 115212-115212 (2004)
Soo, P.P.; Huang, B.; Jang, Y.-I.; Chiang, Y.-M.; Sadoway, D.R.; Mayes, A.M.
Journal of the Electrochemical Society, 146, 32-32 (1999)
Development of all-solid-state mediator-enhanced supercapacitors with polyvinylidene fluoride/lithium trifluoromethanesulfonate separators
Zhou J, et al.
Journal of Power Sources, 196(23), 10479-10483 (2011)
Lithium trifluoromethanesulfonate (LiOTf) as a recyclable catalyst for highly efficient acetylation of alcohols and diacetylation of aldehydes under mild and neutral reaction conditions
Karimi B and Maleki J
The Journal of Organic Chemistry, 68(12), 4951-4954 (2003)
Produkty
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Zobacz wszystko
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?