Przejdź do
449504
Bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt
Synonim(y):
Bis(trifluoromethylsulfonyl)amine lithium salt, Lithium bistrifluoromethanesulfonimidate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3SO2NLiSO2CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.09
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
415-300-0
Beilstein/REAXYS Number:
6625414
MDL number:
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
234-238 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChI key
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt (Li-TFSI) can be used:
  • As a chemical additive for improving the power conversion efficiencies in porphyrin-based organic solar cells.     
  • As a reagent in the preparation of imidazolium core bearing monomer ionic liquids to develop polymerized ionic liquids.
  • For the preparation of a chiral imidazolium salt via anion metathesis of the corresponding triflate.       
  • In the synthesis of solid polymer electrolytes for lithium-ion batteries. 
  • In the synthesis of polyelectrolyte reusable homogenous catalysts, which are used in the Diels–Alder reactions between isoprene and a variety of dienophiles.
  • Used in the preparation of electrolytes for lithium batteries and novel rare-earth Lewis acid catalysts.
Other Notes
For a review on fluorine containing nitrogen acids, see Coordination Chemistry Reviews.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91997715224L4632
description
-
description
99.99% trace metals basis
description
puriss., ≥99.0% (19F-NMR)
description
≥98.5% (GC)
mp
234-238 °C (lit.)
mp
234-238 °C (lit.)
mp
234-238 °C (lit.)
mp
-
functional group
fluoro
functional group
-
functional group
fluoro
functional group
-
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Nervous system
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this product packed under nitrogen? Does it need to be dried before use?
    1 answer
    1. This product is moisture sensitive. Yes, it is packaged under nitrogen.
      Helpful?
  3. Is this a battery grade product?
    1 answer
    1. While not specifically tested or listed as a battery grade, this material has been used by other researchers in battery studies. Please see the Peer-Reviewed Papers section above to review available publications.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. What is the purity?
    1 answer
    1. Product 449504 is not tested for purity. The product undergoes IR testing as well as carbon, hydrogen, and fluorine NMR to confirm its identity but minor impurities may be present.