Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 836,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2670,00 zł 2002,50 zł |
Informacje o tej pozycji
836,00 zł
description
Grade: ultra dry
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: lithium
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
293-300 °C (dec.) (lit.)
application(s)
battery manufacturing
greener alternative category
, Enabling
SMILES string
[Li+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI key
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ultra dry, powder, 99.99% trace metals basis | description for synthesis | description ≥98%, acid <200 ppm, anhydrous | description 98% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay 99.99% trace metals basis | assay ≥97.0% (acidimetric) | assay ≥98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities - | impurities - |
| mp 293-300 °C (dec.) (lit.) | mp 324 °C (decomposition) | mp 293-300 °C (dec.) (lit.) | mp 293-300 °C (dec.) (lit.) |
| reaction suitability core: lithium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability core: lithium |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium tetrafluoroborate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?