Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 408,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
408,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: lithium, reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
236 °C (lit.)
solubility
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
greener alternative category
SMILES string
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description battery grade, dry, 99.99% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis | description ≥99.9% trace metals basis | description ACS reagent, ≥95.0% |
| form powder and chunks | form granular | form powder | form powder, chunks or granules |
| solubility H2O: 106.4 g/L at 20 °C | solubility H2O: 106.4 g/L at 20 °C | solubility H2O: 59.8 g/dL at 25 °C | solubility - |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis | assay ≥95.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 236 °C (lit.) | mp 236 °C (lit.) | mp 236 °C (lit.) | mp 236 °C (lit.) |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium perchlorate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?