Merck
282669
Sigma-Aldrich
Lithium trifluoromethanesulfonate
96%
Synonim(y):
LiTf, Lithium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid lithium salt
Wybierz wielkość
25 G
398,00 zł
100 G
973,00 zł
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
398,00 zł
100 G
973,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO3Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.01
Beilstein:
4301818
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
powder
mp
>300 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
[Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Li/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Lithium trifluoromethanesulfonate can be used:
  • As an electrolyte salt to determine the thermal stability of graphite anodes in Li-ion batteries.[1]
  • For the synthesis of solid polymer electrolytes with polyethylene oxide[2] and chitosan, having potential applications in solid state batteries.[3]
  • As a source of triflate anion (CF3SO3) to synthesize ionic liquids for further syntheses of conducting polymer electrolytes.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ion conducting behaviour of polymer electrolytes containing ionic liquids.
Singh B and Sekhon SS
Chemical Physics Letters, 414(1-3), 34-39 (2005)
Solid polymer electrolytes based on polyethylene oxide and lithium trifluoro-methane sulfonate (PEO-LiCF3SO3): Ionic conductivity and dielectric relaxation.
Karan NK, et al.
Solid State Ionics, 179(19-20), 689-696 (2008)
The influence of lithium salt on the interfacial reactions controlling the thermal stability of graphite anodes.
Andersson AM, et al.
Electrochimica Acta, 47(12), 1885-1898 (2002)
FTIR studies of chitosan acetate based polymer electrolytes.
Osman Z and Arof AK
Electrochimica Acta, 48(8), 993-999 (2003)
Guangmin Zhou et al.
Nature communications, 6, 7760-7760 (2015-07-18)
Lithium-sulphur batteries with a high theoretical energy density are regarded as promising energy storage devices for electric vehicles and large-scale electricity storage. However, the low active material utilization, low sulphur loading and poor cycling stability restrict their practical applications. Herein