Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 326,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 973,00 zł |
Informacje o tej pozycji
326,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
253-255 °C (lit.)
functional group
fluoro, triflate
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Na/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XGPOMXSYOKFBHS-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Aryl fluorides via silver-catalyzed fluorination of arylstannanes.
- Ionic liquids such as N, N -dialkylpyrrolidinium triflate, N,N-dialkylimidazolium triflate, and N-alkylpyridinium triflate.
It can be also used as supporting electrolyte in electrochemical O-glycosylation of primary alcohols with O-protected thioglycosides.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥99.5% trace metals basis, anhydrous, battery grade | description 98% | description 99.9% |
| form solid | form powder or crystals | form powder | form - |
| assay 98% | assay ≥99.5% trace metals basis | assay 98% | assay 99.9% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 253-255 °C (lit.) | mp 253-255 °C, 253-255 °C (lit.) | mp 205-207 °C (dec.) (lit.) | mp 350 °C (lit.) |
| functional group triflate, fluoro | functional group - | functional group fluoro | functional group triflate, fluoro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?