Merck
47633
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH
≥97.0%
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine, Fmoc-L-leucine
Wybierz wielkość
5 G
160,00 zł
50 G
335,00 zł
250 G
1070,00 zł
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
160,00 zł
50 G
335,00 zł
250 G
1070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.41
Beilstein:
2178254
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
aktywność optyczna
[α]20/D −25±2°, c = 1% in DMF
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
152-156 °C (lit.)
152-156 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
amine
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
Klucz InChI
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
Zastosowanie
Fmoc-Leu-OH can be used as a reactant to synthesize:
  • Various oligopeptides by reacting with functionalized α-amino acid hydrochloride salts.[1]
  • A cyclic depsipeptide sansalvamide A, a natural product found in marine fungus.[2]
  • Streptocidin A−D, decapeptide antibiotics naturally found in Streptomyces sp. Tü 6071.[3]
  • Coumaroyl dipeptide amide that can be used for cosmetic applications.[4]
Działania biochem./fizjol.
PPARγ ligand that induces insulin sensitization, but not adipogenesis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Facile solid-phase synthesis of cyclic decapeptide antibiotic streptocidins A-D
Qin C, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 217-220 (2004)
Catalytic Oligopeptide Synthesis
Liu Z, et al.
Organic Letters, 20(3), 612-615 (2018)
Markus Beck Erlach et al.
Journal of biomolecular NMR, 69(2), 53-67 (2017-09-16)
For evaluating the pressure responses of folded as well as intrinsically unfolded proteins detectable by NMR spectroscopy the availability of data from well-defined model systems is indispensable. In this work we report the pressure dependence of
Rapid, high-yield, solid-phase synthesis of the antitumor antibiotic sansalvamide A using a side-chain-tethered phenylalanine building block
Lee Y and Silverman RB
Organic Letters, 2(23), 3743-3746 (2000)
G Cheng et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(7), 4990-4998 (2010-01-16)
The self-assembly and hydrogelation properties of two Fmoc-tripeptides [Fmoc = N-(fluorenyl-9-methoxycarbonyl)] are investigated, in borate buffer and other basic solutions. A remarkable difference in self-assembly properties is observed comparing Fmoc-VLK(Boc) with Fmoc-K(Boc)LV, both containing K protected by N(epsilon)-tert-butyloxycarbonate (Boc). In