Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 442,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 849,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3240,00 zł 2430,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | Prześlij zapytanie |
Informacje o tej pozycji
442,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -5.5±1.0°, c = 1 in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m0/s1
InChI key
HNICLNKVURBTKV-NDEPHWFRSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description ≥98.0% (TLC) |
| form powder or crystals | form powder |
| functional group Fmoc | functional group - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]/D -5.5±1.0°, c = 1 in DMF | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Arg(Pbf)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?