Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 573,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | Prześlij zapytanie |
Informacje o tej pozycji
213,00 zł
Nazwa produktu
Fmoc-Gln(Trt)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -14.0±1.5°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1
InChI key
WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description 97% | description ≥96.0% (HPLC) | description ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC) |
| form powder | form powder or crystals | form solid | form - |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc, Boc | functional group Fmoc |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay 97% | assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]/D -14.0±1.5°, c = 1% in DMF | optical activity [α]22/D +13.4°, c = 1% in DMF | optical activity - | optical activity [α]/D 87±5°, c = 1 in chloroform |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Gln(Trt)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?