Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 377,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 902,00 zł |
Informacje o tej pozycji
285,00 zł
Nazwa produktu
Fmoc-His(Trt)-OH, ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optical activity
[α]/D 87±5°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1
InChI key
XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC) | description ≥98.0% (TLC) |
| functional group Fmoc | functional group - |
| assay ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥98.0% (TLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| optical activity [α]/D 87±5°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]20/D +12.5±1.0°, c = 1% in methanol |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-His(Trt)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?