For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
47624
Fmoc-Lys(Boc)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
Nα-Fmoc-Nε-Boc-L-lysine
Wybierz wielkość
218,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
218,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Fmoc-Lys(Boc)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −12±1°, c = 1% in DMF
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1
Klucz InChI
UMRUUWFGLGNQLI-QFIPXVFZSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- The solid-phase synthesis of pentasubstituted dihydroimidazolylbutyl dihydroimidazol-3-ium salts by coupling with p-methylbenzhydrylamine (MBHA) resin.[3]
- Fmoc-based peptide synthesis of bis-naphthalene diimide, a threading intercalator.[4]
- Synthesis of ε-Boc-ε-(3,5-bis-trifluoromethyl-benzyl)-α-Fmoc-L-Lysine to be used as 19F NMR based screening tool.[5]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?