For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
531480
Fmoc-Ala-OH
95%, for peptide synthesis
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine, Fmoc-L-alanine
Wybierz wielkość
121,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
121,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Fmoc-Ala-OH, 95%
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]20/D −18°, c = 1 in DMF
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
147-153 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
amine
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
QWXZOFZKSQXPDC-NSHDSACASA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?