Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 595,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | Prześlij zapytanie |
Informacje o tej pozycji
263,00 zł
Nazwa produktu
Fmoc-Asn(Trt)-OH, ≥97.0%
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D −15.0±1°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
201-204 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m0/s1
InChI key
KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥97.0% | description 97% | description ≥95.0% (sum of enantiomers, HPLC) |
| form powder | form powder or crystals | form - |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc |
| assay ≥97.0% | assay 97% | assay ≥95.0% (sum of enantiomers, HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]20/D −15.0±1°, c = 1% in methanol | optical activity - | optical activity [α]20/D +16.0±2°, c = 1% in THF |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Asn(Trt)-OH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?