Przejdź do
47634
Fmoc-Met-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
Fmoc-L-methionine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.45
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
276-258-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4300266
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Met-OH, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D -29.5±1.5°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
121-123 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI key
BUBGAUHBELNDEW-SFHVURJKSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
476014780747518
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
121-123 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
optical activity
[α]20/D -29.5±1.5°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D −12.5±1°, c = 1% in DMF
optical activity
-
optical activity
-
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Met-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)