Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 162,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | Prześlij zapytanie |
Informacje o tej pozycji
162,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
174-175 °C (lit.), 174-178 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)
InChI key
NDKDFTQNXLHCGO-UHFFFAOYSA-N
Application
- Efficient Fmoc-Protected Amino Ester Hydrolysis Using Green Calcium (II) Iodide as a Protective Agent: This study describes the utilization of environmentally friendly calcium iodide in the hydrolysis of Fmoc-protected amino esters, enhancing reaction efficiency and sustainability (R Binette, M Desgagné, C Theaud, PL Boudreault - Molecules, 2022). Link to the article.
- α/β-Chimera peptide synthesis with cyclic β-sugar amino acids: the efficient coupling protocol: This research provides an advanced synthesis method for α/β-chimera peptides using cyclic β-sugar amino acids, demonstrating significant implications for peptide design in medicinal chemistry (A Nagy, V Goldschmidt Gőz, I Pintér, V Farkas - Amino acids, 2019). Link to the article.
- MS, CD, and FT-IR characterization of five newly synthesized histidine-containing Ala-and Gly-based peptides: This paper presents detailed characterization of novel histidine-containing peptides, highlighting techniques that could be pivotal for peptide-based drug discovery (M Murariu, L Ion, CI Ciobanu, BA Petre - Rev. Roum Chem., 2017). Link to the article.
- Efficient method for the concentration determination of fmoc groups incorporated in the core-shell materials by Fmoc–glycine: This article elaborates on an efficient method for determining the concentration of fmoc groups in core-shell materials, critical for the design of advanced functional materials (E Szczepańska, B Grobelna, J Ryl, A Kulpa - Molecules, 2020). Link to the article.
- Circular aqueous fmoc/t‐bu solid‐phase peptide synthesis: This study explores a novel approach in solid-phase peptide synthesis, utilizing circular aqueous techniques that may offer greener and more efficient methodologies for peptide synthesis (J Pawlas, JH Rasmussen - ChemSusChem, 2021). Link to the article.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98.0% (T) | description ≥99.0% (T) |
| form powder | form powder or crystals |
| functional group Fmoc | functional group - |
| assay ≥98.0% (T) | assay ≥99.0% (T) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 174-175 °C (lit.), 174-178 °C | mp 86-89 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Gly-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?