Merck
468789
Sigma-Aldrich
Dimethylmalononitrile
97%
Wybierz wielkość
5 G
467,00 zł
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
467,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
467,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
bp
120 °C/33 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
CC(C)(C#N)C#N
InChI
1S/C5H6N2/c1-5(2,3-6)4-7/h1-2H3
Klucz InChI
BCMJJXWXMZYZKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Dimethylmalononitrile may be employed as a starting reagent in the synthesis of bisoxazolines[1] and (4′S,5′S)-2,2-bis[4′-hydroxymethyl-5′-phenyl-1′,3′-oxazolin-2′-yl]propane.[2]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new copper(II)/isopropylidene-2,2-bis(oxazoline) catalyst and its stable reactive complex with acryloyloxazolidinone in enantioselective reactions.
Giovanni Desimoni et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(38), 9674-9677 (2009-08-18)
Dimethylmalononitrile. Low-temperature heat capacity, vapor pressure, density, and chemical thermodynamics of the crystalline, liquid, and gaseous phases.
Ribner A and Westrum Jr EF.
The Journal of Physical Chemistry, 71(5), 1208-1215 (1967)
Synthesis of non-symmetric bisoxazoline compounds. An easy way to reach tailored chiral ligands.
Garcia JI, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(15), 2270-2275 (2006)