Merck
269190
Sigma-Aldrich
Methanesulfonic anhydride
97%
Synonim(y):
Mesyl anhydride, Mesylic anhydride, Methanesulfonyl anhydride, Methylsulfonyl methanesulfonate
Wybierz wielkość
5 G
144,00 zł
25 G
414,00 zł
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
144,00 zł
25 G
414,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3SO2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
Beilstein:
972316
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.3 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
125 °C/4 mmHg (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O5S2/c1-8(3,4)7-9(2,5)6/h1-2H3
Klucz InChI
IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Methanesulfonic anhydride is an organic compound that is commonly used as a reagent for the preparation of methyl sulfonates (mesylates). It is also used in the synthesis of methanesulfonamides using various amine precursors. Additionally, the mixture of methanesulfonic anhydride and dimethyl sulfoxide can be used as an oxidizing agent for the oxidation of primary and secondary alcohols to aldehydes and ketones.
Zastosowanie
Bezwodnik metanosulfonowy może być stosowany jako zasada aminowa do syntezy mezylanów glikozylu in situ z odpowiednich wolnych hemiacetali w łagodnych warunkach.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark C Wilkinson
Organic letters, 13(9), 2232-2235 (2011-03-29)
The utility of methanesulfonic anhydride for promoting the Friedel-Crafts acylation reaction of aryl and alkyl carboxylic acids is disclosed. This reagent allows the preparation of aryl ketones in good yield with minimal waste containing no metallic or halogenated components, clearly
Keith Smith et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(21), 3150-3154 (2004-10-27)
Regioselective methanesulfonylation of simple aromatics using methanesulfonic anhydride can be achieved over zeolite catalysts. For example, methanesulfonylation of toluene over various cation-exchanged zeolite beta catalysts affords higher para-selectivity in the synthesis of methyl tolyl sulfone than standard Friedel-Crafts methanesulfonylation utilising
Mohammad Hasani et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(8), 1815-1821 (2019-02-20)
Protic ionic liquids (PILs) are made by proton transfer from a Brønsted acid to a base and are of interest for their solvent and electrolyte properties such as high ionic conductivity. Unfortunately, many PILs have been misnamed, because their ionic
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf