Przejdź do
212849
Trimethylsilyl cyanide
98%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Cyanotrimethylsilane, TMSCN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-657-3
Beilstein/REAXYS Number:
1737612
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
density
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3
InChI key
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Trimethylsilyl cyanide participates in carbonyl aminomethylation via α-silyloxy nitriles.
Application
Trimethylsilyl cyanide was used:
  • for derivatization of complex metabolite mixtures by GC-MS
  • as cyanide source in enantioselective organocatalytic Strecker-type reaction of aliphatic N,N-dialkylhydrazones
  • as reagent for the cyanosilylation of aldehydes in near quantitative yield via catalysis by silylene-bridged rare earth oxide complexes
  • in asymmetric cyanosilylation with chiral dinuclear Ti(IV) complexes
Packaging
Packaging material contains granular sodium carbonate as a desiccant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7332835974293412
description
98%
description
technical, ≥95% (GC)
description
99%
description
≥95.0% (GC)
assay
98%
assay
≥95% (GC)
assay
99%
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
8-11 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
-
bp
114-117 °C (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
bp
168-169 °C (lit.), 62-64 °C/10 mmHg (lit.)
bp
78-81 °C/8 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
density
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylsilyl cyanide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review