For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
160962
Succinonitrile
99%
Synonim(y):
1,2-Dicyanoethane, Butanedinitrile
Wybierz wielkość
130,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
130,00 zł
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
bp
265-267 °C (lit.)
mp
50-54 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
water: soluble 130 g/L
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
N#CCCC#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2
Klucz InChI
IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?