Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 704,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
optical activity
[α]/D -121 to -113°, c = 1% in chloroform
manufacturer/tradename
ECACC
refractive index
n20/D 1.4665
density
0.9864 g/mL at 25 °C
functional group
ether
SMILES string
CC(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-9(2)11-7-18-13(16-11)15(5,6)14-17-12(8-19-14)10(3)4/h9-12H,7-8H2,1-6H3/t11-,12-/m1/s1
InChI key
XFZUPCITFHSROM-VXGBXAGGSA-N
Application
Bisoxazoline ligand - chiral catalyst for asymetric synthesis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 97% | description 97% | description 98% |
| assay 96% | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| functional group ether | functional group ether | functional group ether, phosphine | functional group ether, phenyl |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.9864 g/mL at 25 °C | density 1.002 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| optical activity [α]/D -121 to -113°, c = 1% in chloroform | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]20/D −224°, c = 1 in chloroform |
| manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename ECACC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename ECACC |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(4S)-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-oxazole 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/107/824/762d9981-a585-4c92-862b-4c9fef6e2fc1/640/762d9981-a585-4c92-862b-4c9fef6e2fc1.png)
![2,6-Bis[(4S)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/372/262/fb5c79fe-8277-48b0-a73e-4124c7c2c41c/640/fb5c79fe-8277-48b0-a73e-4124c7c2c41c.png)