392715
N-Fluorobenzenesulfonimide
97%
Synonim(y):
N-Fluorodi(benzenesulfonyl)amine, N-Fluorodibenzenesulfonimide, NFSI
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
mp
110 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
FN(S(=O)(=O)c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10FNO4S2/c13-14(19(15,16)11-7-3-1-4-8-11)20(17,18)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
RLKHFSNWQCZBDC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
NFSi can be synthesized by the reaction of benzenesulfonimide with fluorine.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3