Merck
141038
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzonitrile
99%
Synonim(y):
2-Cyanophenol, Salicylonitrile
Wybierz wielkość
5 G
251,00 zł
25 G
527,00 zł
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
251,00 zł
25 G
527,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
Beilstein:
1210029
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
bp
149 °C/14 mmHg (lit.)
mp
92-95 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Oc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
Klucz InChI
CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Hydroxybenzonitrile may be used in the preparation of:
  • methyl-(2-cyanophenoxy)acetate[1]
  • 3-amino-N-phenylbenzofuran-2-carboxamide[2]
  • 2-(2-oxo-2-phenylethoxy)benzonitrile[3]
  • 3-amino-2-cyanobenzo[b]furane[4]
It may also be used as a directing group for meta-selective C-H bond alkenylation.[5]
2-Hydroxybenzonitrile was used as starting reagent during the synthesis of:
  • mono-alkoxyphenyloxazoline[6]
  • furanoside[7]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Enantioselective Cu-catalyzed 1, 4-addition of Me3Al to a 4, 4-disubstituted cyclohexa-2, 5-dienone.
Takemoto Y, et al.
Tetrahedron, 52(45), 14177-14188 (1996)
meta-Selective arene C-H bond olefination of arylacetic acid using a nitrile-based directing group.
Bera M, et al.
Organic Letters, 16(21), 5760-5763 (2014)
A microwave-assisted multicomponent protocol for the synthesis of benzofuran-2-carboxamides.
Vincetti P, et al.
Tetrahedron Letters, 57(13), 1464-1467 (2016)
Reactivity of 1, 2-cyclic sulfite xylosides towards nucleophiles.
Batoux N, et al.
Tetrahedron, 65(43), 8858-8862 (2009)
1, 3-Dipolar Cycloaddition in the Preparation of New Fused Heterocyclic Compounds via Thermal Initiation.
Porubsky M, et al.
Molecules (Basel), 21(2), 187-187 (2016)