For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
187364
Cyanamide
99%
Synonim(y):
Carbimide, Hydrogen cyanamide
Wybierz wielkość
168,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
168,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
crystals
zawiera
stabilizer
bp
83 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
45-46 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 10%, clear to hazy, colorless to faintly yellow
water: soluble
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC#N
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2
Klucz InChI
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.