Przejdź do
C39601
Chlorodiphenylphosphine
96%, liquid
Synonim(y):
P-Chlorodiphenylphosphine, ClPPh2, PPh2Cl, Diphenylphosphinous chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
599,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2PCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352128
EC Number:
214-093-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
512032
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chlorodiphenylphosphine, 96%
vapor density
7.8 (vs air)
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
refractive index
n20/D 1.636 (lit.)
bp
320 °C (lit.)
density
1.194 g/mL at 25 °C, 1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
General description
Ph2PCl is an efficient reagent for cross-coupling reactions and for introducing the Ph2P group into molecules.
Application
Precursors used in the synthesis of various phosphines.
Used to introduce the diphenylphosphinyl moiety by aryl ortho-lithiation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
389560567728149489
description
96%
description
technical grade, 90%
description
98%
description
97%
assay
96%
assay
90%
assay
98%
assay
97%
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Cross Couplings, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
functional group
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
320 °C (lit.)
bp
258 °C (lit.)
bp
-
bp
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
280.4 °F
flash_point_c
138 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?