For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
656984
Isopropylmagnesium chloride lithium chloride complex solution
1.3 M in THF
Synonim(y):
Turbo Grignard
About This Item
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Used for:
- Preparation of functionalized acyclic alkenyl magnesium reagents/preparation of 1,2-diketones
- Preparation of cyclic alkenyl and dienyl magnesium reagents
- Preparation of functionalized triazenes/preparation of carbazoles
- Regioselective functionalization of trisubstituted pyridines
- Electrophilic amination for preparation of amines
- Preparation of Grignards reagents in the presence of masked ketones and aldehydes (using readily deprotectable silylated cyanohydrins)
- Preparation of Benzylic Grignards via Sulfur-Magnesium exchange
- Functionalization via I-Mg Exchange of unprotected aromatic and heteroaromatic carboxylic acids
- Functionalization via I-Mg Exchange of unprotected imidazoles
- Pyridyne formation
- Functionalization of cyclopentene derivatives
- Preparation of 2,3-functionalized furans, benzofurans, and thiophenes
- Stereoselective synthesis of substituted cyclopropanes
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Salt additives increase both the rate and the efficiency of the Mg-halogen exchange reaction. The most effective reagents are generated with R-MgCl (R = i-Pr, s-Butyl) and 1.0 equiv of LiCl.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.