Merck
157767
Sigma-Aldrich
Sulfuryl chloride
97%
Wybierz wielkość
25 ML
302,00 zł
1 L
805,00 zł
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
302,00 zł
1 L
805,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SO2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
302,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
gęstość pary
4.7 (vs air)
ciśnienie pary
100 mmHg ( 17.8 °C)
105 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−54 °C (lit.)
gęstość
1.665 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/Cl2O2S/c1-5(2,3)4
Klucz InChI
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sulfuryl chloride is a sulfur containing reagent. It is widely used for chlorination of various compounds, as it dissociates into sulfur dioxide and chlorine during reaction. Thus, it acts as a source of molecular chlorine for various aromatic chlorination reactions.[1] Its chlorination reaction with dimethyl sulfide has been studied.[2] Sulfuryl chloride may be used as an efficient reagent for the p-chlorination of phenols.[3]
Zastosowanie
Sulfuryl chloride (SO2Cl2) may be used in the following studies:
  • Synthesis of α-chloroketones.[4]
  • Regioselective (ortho-selective) chlorination of phenols.[3][5]
  • Conversion of monocyclic allylic cis-1,2-diols to the corresponding trans-1,2-chlorohydrins.[6]
  • Preparation of β-chlorotetrahydrofuran derivatives.[7]
Sulfuryl chloride may be used as an efficient reagent for the p-chlorination of phenols.[3]
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Derek R Boyd et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(13), 2128-2136 (2014-02-27)
Monocyclic allylic cis-1,2-diols reacted with sulfuryl chloride at 0 °C in a regio- and stereo-selective manner to give 2-chloro-1-sulfochloridates, which were hydrolysed to yield the corresponding trans-1,2-chlorohydrins. At -78 °C, with very slow addition of sulfuryl chloride, cyclic sulfates were
Chlorinations with sulfuryl chloride. I. The peroxide-catalyzed chlorination of hydrocarbons.
Kharasch MS and Brown HC.
Journal of the American Chemical Society, 61(8), 2142-2150 (1939)
Application of Sulfuryl Chloride for the Quick Construction of β-Chlorotetrahydrofuran Derivatives from Homoallylic Alcohols under Mild Conditions.
Zeng X, et al.
Synthesis, 45(17), 2391-2396 (2013)
Noam I Saper et al.
The Journal of organic chemistry, 79(2), 809-813 (2013-12-18)
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine (TMP)-catalyzed (1-10%) chlorinations of phenols by SO2Cl2 in aromatic solvents are more ortho selective than with primary and less hindered secondary amine catalysts. Ortho-selective chlorination is successful even with electron deficient phenols such as 2-hydroxybenzaldehyde and 2'-hydroxyacetophenone. Notably, ortho
The chlorination of active hydrogen compounds with sulfuryl chloride. I. Ketones.
Wyman DP and Kaufman PR.
The Journal of Organic Chemistry, 29(7), 1956-1960 (1964)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?