Przejdź do
406147
2,2′-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
99%
Synonim(y):
(S,S)-2,2′-Isopropylidene-bis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
663,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H30N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
663,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
optical activity
[α]20/D −120°, c = 5 in chloroform
manufacturer/tradename
ECACC
mp
89-91 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H30N2O2/c1-15(2,3)11-9-20-13(18-11)17(7,8)14-19-12(10-21-14)16(4,5)6/h11-12H,9-10H2,1-8H3/t11-,12-/m1/s1
InChI key
DPMGLJUMNRDNMX-VXGBXAGGSA-N
Application
Chiral catalyst for asymmetric synthesis. C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
407151405973406961
description
99%
description
99%
description
98%
description
97%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
assay
97%
functional group
ether
functional group
ether
functional group
ether, phenyl
functional group
phenyl, ether
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
89-91 °C (lit.)
mp
155-157 °C (lit.)
mp
129-132 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −120°, c = 5 in chloroform
optical activity
[α]25/D −118°, c = 0.7 in methylene chloride
optical activity
[α]20/D −40.6°, c = 1 in ethanol
optical activity
[α]20/D +160°, c = 1 in ethanol
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)