Merck
446114
Sigma-Aldrich
Diethyl allylmalonate
95%
Synonim(y):
Allylmalonic acid diethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2CH(COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
Beilstein:
1709466
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
tw
222-223 °C (lit.)
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
Klucz InChI
GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter