Przejdź do
185248
Allyl acetate
99%
Synonim(y):
3-Acetoxy-1-propene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39022118
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
209-734-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1742050
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
705 °F
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
bp
103-104 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allyl acetate
Co się dzieje?
WGK 3
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)