Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H2C=CHCH2)2C(CO2C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-696-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
128-130 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, ester
SMILES string
CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5-6H,1-2,7-10H2,3-4H3
InChI key
LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 95% | description 97% | description 99% |
| assay 98% | assay 95% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.446 (lit.) | refractive index n20/D 1.443 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| density 0.994 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.08 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.124 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| form liquid | form - | form solid | form - |
| bp 128-130 °C/12 mmHg (lit.) | bp 120-121 °C/18 mmHg (lit.) | bp 208 °C (lit.) | bp 90 °C/5 mmHg (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?