Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 331,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł 817,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH(CO2CH2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-683-1
Beilstein/REAXYS Number:
509768
MDL number:
Assay:
92%
Form:
liquid
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
92%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
233-235 °C (lit.)
density
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)C(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H11BrO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains diethyl dibromomalonate, and varying amounts of diethyl malonate
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 92% | description technical grade, 90% |
| assay 92% | assay 90% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index n20/D 1.460 (lit.) |
| density 1.402 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.601 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 233-235 °C (lit.) | bp 105-108 °C/11 mmHg (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
231.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
111 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?