Kluczowe dokumenty
126136
Diethyl methylmalonate
99%
Synonim(y):
Methylmalonic acid diethyl ester
Wybierz wielkość
356,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
356,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
78-80 °C/10 mmHg
gęstość
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?