Kluczowe dokumenty
E14403
Ethyl α-bromoisobutyrate
98%
Synonim(y):
Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate
Wybierz wielkość
114,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
114,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
65-67 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-4-9-5(8)6(2,3)7/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
ATRP jest skuteczną metodą precyzyjnej syntezy polimerów o kontrolowanej masie cząsteczkowej i wysokiej funkcjonalności końca łańcucha.
Protokoły
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.