Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 288,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
288,00 zł
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
190-193 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
InChI key
QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
Application
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?