Przejdź do
337528
Allyl bromide
reagent grade, 97%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
Synonim(y):
3-Bromo-1-propene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
673,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.98
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-446-6
Beilstein/REAXYS Number:
605308
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
4.2 (vs air)
assay
97%
form
liquid
autoignition temp.
554 °F
contains
≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
expl. lim.
7.3 %
reaction suitability
reactivity: phosphate reactive, reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive, reactivity: carboxyl reactive
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI key
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Application
Allyl bromide can be used:
  • For the synthesis of stereodefined allylated arenes via Suzuki-type coupling reaction.
  • In Barbier-type allylation reactions of aldehydes and ketones.{17]
  • To synthesize a monomer, 1-1-(allyloxy)-4-nitrobenzene while synthesizing nanostructured molecularly imprinted polymer for selective tryptophan assay in biological and pharmaceutical samples.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A29585
description
reagent grade, 97%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
description
ReagentPlus®, 99%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
assay
97%
assay
99%
reaction suitability
reactivity: carboxyl reactive, reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive, reactivity: phosphate reactive
reaction suitability
reactivity: phosphate reactive, reactivity: carboxyl reactive, reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
bp
70-71 °C (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allyl bromide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-56-9
CAS No.
75-56-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?