Merck
525855
Sigma-Aldrich
Diethyl allyl phosphate
98%
Synonim(y):
Allyl ethyl phosphate, Diethyl 2-propen-1-yl phosphate
Wybierz wielkość
5 G
331,00 zł
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
331,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2OP(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
45-46 °C (lit.)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)OCC=C
InChI
1S/C7H15O4P/c1-4-7-11-12(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
Klucz InChI
GZNJJEODYYLYSA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diethyl allyl phosphate can be prepared by reacting ethanol and POCl3.It can undergo free radical polymerization to form a flame retardant polymer, poly DEAP[1]
Zastosowanie
DEAP may be used as a flame retardant additive in the preparation of rubber wood/polymer composite.[2] It can also be used for the stereoselective synthesis of cis- or trans-3-vinyl-β-lactam compounds[3] and also for the fabrication of amphoteric surfaces on silicone substrates.[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A new polymeric flame retardant additive for vinyl polymers.
Sundarrajan S, et al.
Indian J. Chem. A, 40(1), 41-45 (2001)
Modification of rubber wood with styrene in combination with diethyl allyl phosphate as the flame-retardant agent.
Devi RR, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 105(5), 2461-2467 (2007)
Carbonylative [2+ 2] cycloaddition for the construction of ?-lactam skeleton with palladium catalyst.
Torii S, et al.
Tetrahedron Letters, 34(41), 6553-6556 (1993)
Ebru Akdoğan et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 89, 289-294 (2011-10-04)
Amphoteric surfaces were generated on silicone substrates via plasma polymerization technique using a single monomer; diethyl allyl phosphate (DAP). Surface characterization was performed by the means of contact angle titration and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. The surface of silicone