Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 900,00 zł 675,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥94.5% (HPLC), 95%
Form:
solid
675,00 zł
Cena katalogowa900,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥94.5% (HPLC), 95%
form
solid
impurities
≤1% water
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2.H2O4S/c1-6-3-2-5-4-6;1-5(2,3)4/h2-4H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
TVEOIQKGZSIMNG-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methylimidazolium hydrogen sulfate is a Brønsted acidic ionic liquid that can be used:
- As a component of a catalytic system along with chlorotrimethylsilane used in the preparation of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and hydroquinazoline-2,5-diones.
- As a catalyst in the preparation of biologically important 2,5-dimethyl-N-substituted pyrroles.
- As a reusable catalyst in the preparation of spiro[indoline-3′,2-quinazoline]2′,4(3H)-dione.
- In the leaching of copper and zinc in brass dross using H2O2 as an oxidant.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T) | description ≥99% (T) |
| assay ≥94.5% (HPLC), 95% | assay ≥94.5% (HPLC), 95% | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form solid | form crystalline |
| impurities ≤1% water | impurities ≤1% water | impurities - | impurities - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤20 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤0.003% |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>536.0 °F - (External MSDS)
flash_point_c
> 280 °C - (External MSDS)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?