Przejdź do
I3386
Imidazole hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
243,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.54
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39161001
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3678283
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC), ≥98.5% (perchloric acid titration)
form
powder
pH
9.0-10.0
mp
158-161 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
InChI key
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
Application
Imidazole hydrochloride has been used:
  • in double immunohistochemistry
  • to determine the activity of octopine dehydrogenase (ODH) in Mytilus galloprovincialis
  • to study the cytoskeletal features during in vitro fertilization after intracytoplasmic sperm injection (ICSI) among humans
  • as a reagent in the synthesis of a probe for monitoring herpes simplex virus type 1 thymidine kinase (HSV1-tk) reporter gene expression in rodents
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I5513T9534B6032
assay
≥98% (TLC), ≥98.5% (perchloric acid titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
pH
9.0-10.0
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pH
-
pH
-
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazole hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?