Przejdź do
49637
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
MPII
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
impurities
≤0.3% water, ≤50 mg/kg chloride and bromide
SMILES string
[I-].CCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C7H13N2.HI/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
IVCMUVGRRDWTDK-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide can be prepared by reacting 1-methylimidazole and propyl iodide.
Application
MPII in combination with poly(vinylidenefluoride-co-hexafluoropropylene) (PVDF-HFP) forms an ionic liquid polymer gel electolyte, which can be used in dye-sensitized nanocrystalline titanium dioxide (TiO2) solar cells.
Non-aqueous electrolyte for dye-sensitized solar cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71303170956713066
description
≥98.0% (HPLC)
description
97%
description
≥97.0% (HPLC)
description
99%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥96.5% (HPLC), 97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC), 99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
impurities
≤50 mg/kg chloride and bromide, ≤0.3% water
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
≤0.5% water
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide 119171-18-5
-
-
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)